3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat, ReadiUse™ (colorimétrique)
Plastic bottle, 1 L
N° de catalogue AATB11003
Irritant
Fournisseur:   AAT Bioquest
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat, ReadiUse™ (colorimétrique)
N° de catalogue AATB11003
Fournisseur:  AAT Bioquest
Numéro CAS:  54827-17-7
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat, ReadiUse™ (colorimétrique)
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat, ReadiUse™ (colorimétrique)
Plastic bottle, 1 L
Numéro CAS:  54827-17-7
Prix
785,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Horseradish peroxidase (HRP) and HRP conjugates facilitate the ABTS oxidation in the presence of hydrogen peroxide, turning ABTS into its blue-green oxidized product.
  • Easy colorimetric detection
  • Easily measured via spectrophotometer
Synonymes:  TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
  • Numéro CAS:54827-17-7
  • Formule:C₁₆H₂₀N₂
  • Numéro MDL:MFCD00007748
  • Poids moléculaire:240.35 g/mol
  • ADR:5,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    1 L
Spécifications