Stand Rods, without Thread
13 mm, 300 mm
N° de catalogue BOCH5180-300
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10 steel.
- Stand rods for stand bases
- Without thread
Spécifications
- Ø:13 mm
- Longueur:300 mm
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.