Seed testing papers, Munktell
50S, 85 mm
N° de catalogue BINZ3.353.085
Fournisseur:   Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
N° de catalogue BINZ3.353.085
Fournisseur:  Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
50S, 85 mm
Prix
207,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Spécifications
  • N°:
    50S
  • Seq:
    07
  • Taille:
    85 mm
  • Résistance mouillée:
    ≥20 Kpa
  • Cat. No.:
    BINZ3.353.085
  • Épaisseur:
    0.22 mm
  • Poids:
    120 g/m²
  • Vitesse de filtration:
    30 s/10 ml
  • Load capacity:
    200%
  • Teneur en cendre:
    0,1%
  • Hauteur d'absorption:
    100 mm/10 min