ContactUsLinkComponent
5x HF.E.35306 blocs multiprises version UE 5x HF.I.35305 étagère perforée, tôle d’acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair, capacité de charge=75 kgs 1x EP.ML.34775 bac de rétention au sol standard, tôle d’acier revêtement époxy, RAL 7035 gris cla 1 * 1 Pce
N° de catalogue MSGA41106
Fournisseur:  asecos
5x HF.E.35306 blocs multiprises version UE 5x HF.I.35305 étagère perforée, tôle d’acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair, capacité de charge=75 kgs 1x EP.ML.34775 bac de rétention au sol standard, tôle d’acier revêtement époxy, RAL 7035 gris cla 1 * 1 Pce
N° de catalogue MSGA41106
Fournisseur:  asecos
Frequently Bought Together