Lames de microscope
Slides, cut edges, soda-lime glass, blanc, 1 mm, 75×75 mm
MARI1120250
Lames pour applications de diagnostic in vitro (DIV).
- Pratiques et prêtes à l'emploi
- Versions rodées ou brutes
- En verre sodo-calcique, classe hydrolytique 3
Les lames extra-blanches sont utilisées pour les applications à faible autofluorescence.
Documents
- Couleur:blanc
- Désignation:Slides, cut edges, soda-lime glass
- L×l:75×75 mm
- Épaisseur:1 mm