Seed testing papers, Munktell
4b, 220×440 mm
N° de catalogue BINZ2.309.220400
Fournisseur: Ahlstrom
Aller à :
Product Details & Documents
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Spécifications
- N°:4b
- Seq:01
- Taille:220×440 mm
- Résistance mouillée:≥30 Kpa
- Cat. No.:BINZ2.309.220400
- Poids:75 g/m²
- Vitesse de filtration:22 s/10 ml
- Load capacity:270%
- Teneur en cendre:-
- Hauteur d'absorption:-