Screw Cap Tubes
Screwcap tubes with enclosed cap, 13 ml, naturel, 100 mm, 16 mm, Oui, naturel
N° de catalogue MEGR122120
Fournisseur: MEGRO
Aller à :
Product Details & Documents
For secure transport and storage of samples.
- Made of selected, biologically inert polypropylene
- Reliable sealing
- Polyethylene screw cap
- Not autoclavable
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Ø ext. tube:16 mm
- Capacité:13 ml
- Couleur:naturel
- Désignation:Screwcap tubes with enclosed cap
- Longueur:100 mm
- Seq:01
- Couleur bouchon:naturel