Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
30,0 mm, 23,0 mm, 29,0 mm
N° de catalogue DENE1010223
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
N° de catalogue DENE1010223
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
30,0 mm, 23,0 mm, 29,0 mm
Prix
278,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Ø inférieur:
    23,0 mm
  • Ø supérieur:
    29,0 mm
  • Hauteur:
    30,0 mm
  • Seq:
    14