MIX05-1S MIX ALCOHOL FOR REFILING 1 * 5 L
N° de catalogue PRLS90294.5120
Fournisseur: PROLABO CMP
Frequently Bought Together
Kits de tests, cyanure, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Ascorbic acid test strips, Dosatest
Fournisseur: VWR Chemicals
Calcium hydroxyde, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Solutions de conservation et de nettoyage, Orion™
Fournisseur: Thermo Orion
VWR® sachets de poudre pour la détermination de l' Cuivre, réactifs pour photomètres
Fournisseur: VWR Chemicals
KIT DE RÉAC.P. PRIMELAB ID04(50 TESTS) 1 * 1 Pce
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
Electrode filling solution, IntelliCAL™ PHC281
Fournisseur: Hach
BENZYL ALCOHOL 2% 1 * 2 L
Fournisseur: PROLABO CMP
ANTI-CD31/RAT IGG2A UNKONJ 1 * 0,5 mL
Fournisseur: DIANOVA
[EN]D-(+)-GLUCOSE CAS: 50-99-7 EC:200-07 1 * 5 g
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
TRITON X100/ SULPHURIC ACID MIX 1 * 10 L
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS
Cassettes tests pour l'urine
Fournisseur: SURESCREEN