pH Electrodes, SenTix®
SenTix® Top 41 pH electrodes, SenTix® Top 41, 0 - 14, –5…+100 °C, Plastique, Duralid®, 12×120 mm, 1 m fixed cable with waterproof DIN plug and 4 mm banana plug, Field
N° de catalogue WTWA103816
Fournisseur: WTW
Aller à :
Product Details & Documents
Ces électrodes de pH testées et éprouvées sont faciles à utiliser et offrent une haute qualité et une précision élevée.
- Electrodes with gel electrolyte and a plastic body are robust and shock-proof, the membrane glass is safeguarded by a protective shield
- Electrodes with liquid electrolyte: Capillary-effect of the platinum wire guarantees constant outflow and prevents contamination by precipitates or even dirt
- SenTix® HW and HWS electrodes: Electrolyte flow speed can be adjusted for optimal use
La membrane optimisée en verre garantit une mesure rapide, même à basse température. Le couvercle de l'orifice de remplissage simple d'utilisation évite toute fuite d'électrolytes pendant le stockage.
* Sonde de température intégrée (NTC 30 KOhm).
Certificats
Rechercher par numéro de lotCoC_WTWA103635_211604035 CoC_WTWA103635_X215104399 CoC_WTWA103635_Y224704017 CoC_WTWA103635_Y224704110 CoC_WTWA103635_Y241102449
Spécifications
- Connexion:1 m fixed cable with waterproof DIN plug and 4 mm banana plug
- Ø×L:12×120 mm
- Pour:Field
- Type:SenTix® Top 41
- Désignation:SenTix® Top 41 pH electrodes
- Matière:Plastique
- Seq:30
- Électrolyte:Duralid®
- Température:–5…+100 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- WTWA109735Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeConnexion Pour la disponibilité1 * 250 mL - 59,90 €