pH Electrodes, SenTix®
pH Electrodes, SenTix®
pH electrode SenTix® 87, with temperature sensor, Sentix® 87*, 0 - 14, 0…+100 °C, Verre, KCl 3 mol/l Ag+ free, 12×120 mm, 1 m fixed cable with BNC plug + 2,5 mm jack plug, Laboratory
N° de catalogue WTWA103814
Fournisseur:   WTW
pH Electrodes, SenTix®
N° de catalogue WTWA103814
Fournisseur:  WTW
pH Electrodes, SenTix®
pH Electrodes, SenTix®
pH electrode SenTix® 87, with temperature sensor, Sentix® 87*, 0 - 14, 0…+100 °C, Verre, KCl 3 mol/l Ag+ free, 12×120 mm, 1 m fixed cable with BNC plug + 2,5 mm jack plug, Laboratory
Prix
371,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces électrodes de pH testées et éprouvées sont faciles à utiliser et offrent une haute qualité et une précision élevée.
  • Electrodes with gel electrolyte and a plastic body are robust and shock-proof, the membrane glass is safeguarded by a protective shield
  • Electrodes with liquid electrolyte: Capillary-effect of the platinum wire guarantees constant outflow and prevents contamination by precipitates or even dirt
  • SenTix® HW and HWS electrodes: Electrolyte flow speed can be adjusted for optimal use
La membrane optimisée en verre garantit une mesure rapide, même à basse température. Le couvercle de l'orifice de remplissage simple d'utilisation évite toute fuite d'électrolytes pendant le stockage.
* Sonde de température intégrée (NTC 30 KOhm).
Spécifications
  • Connexion:
    1 m fixed cable with BNC plug + 2,5 mm jack plug
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Pour:
    Laboratory
  • Type:
    Sentix® 87*
  • Désignation:
    pH electrode SenTix® 87, with temperature sensor
  • Matière:
    Verre
  • Seq:
    28
  • Électrolyte:
    KCl 3 mol/l Ag+ free
  • Température:
    0…+100 °C
  • pH:
    0 - 14
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-1326
    Câble, 3 m, avec fiche S7/DIN
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 92,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-1327
    Câble, 1 m, avec fiche S7/BNC
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 66,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-1425
    Câble, 1 m, avec fiche S7/DIN
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 62,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • WTWA109735
    Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrode
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 mL - 59,90 €