pH Electrodes, SenTix®
pH electrode SenTix® 83, with temperature sensor, Sentix® 83*, 0 - 14, 0…+100 °C, Verre, KCl 3 mol/l Ag+ free, 12×120 mm, 1 m fixed cable with waterproof DIN plug + 4 mm banana plug, Laboratory
Catalog # WTWA103810
Supplier: WTW
Jump to:
Product Details & Documents
Ces électrodes de pH testées et éprouvées sont faciles à utiliser et offrent une haute qualité et une précision élevée.
- Electrodes with gel electrolyte and a plastic body are robust and shock-proof, the membrane glass is safeguarded by a protective shield
- Electrodes with liquid electrolyte: Capillary-effect of the platinum wire guarantees constant outflow and prevents contamination by precipitates or even dirt
- SenTix® HW and HWS electrodes: Electrolyte flow speed can be adjusted for optimal use
La membrane optimisée en verre garantit une mesure rapide, même à basse température. Le couvercle de l'orifice de remplissage simple d'utilisation évite toute fuite d'électrolytes pendant le stockage.
* Sonde de température intégrée (NTC 30 KOhm).
Certificates
Search by Lot NumberCoC_WTWA103635_211604035 CoC_WTWA103635_X215104399 CoC_WTWA103635_Y224704017 CoC_WTWA103635_Y224704110 CoC_WTWA103635_Y241102449
Specifications
- Connexion:1 m fixed cable with waterproof DIN plug + 4 mm banana plug
- Ø×L:12×120 mm
- Pour:Laboratory
- Type:Sentix® 83*
- Désignation:pH electrode SenTix® 83, with temperature sensor
- Matière:Verre
- Seq:24
- Électrolyte:KCl 3 mol/l Ag+ free
- Température:0…+100 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- WTWA109735Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeLog in for availability1 * 250 mL - 59,90 €