Bottles, Narrow Neck, Round
30 ml, GL 18, 37 mm, 83,8 mm, 18 mm
Catalog # 215-4657
Supplier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Jump to:
Product Details & Documents
Clear or amber glass without screw cap.
- Good chemical and physical properties
- For applications that do not involve high thermal stresses
- Round thread in accordance with DIN 168
Excellent for sampling, storing and transporting liquids. Amber coloured to protect light-sensitive materials.
Documents
RIXI10501001018ADO_TDS_EN
Fiche technique
Specifications
- Ø ext.:37 mm
- Filetage:GL 18
- Capacité:30 ml
- Hauteur:83,8 mm
- Seq:11
- Ø int. col:18 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



