Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Conductivity/temperature, 0 - 350 mS, 0,53 cm⁻¹, 0...100 °C, 12×120 mm, 8-pin, 1 m cable, CON 2700/PC 2700
N° de catalogue EUTECONSEN9201D
Fournisseur:   EUTECH
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
N° de catalogue EUTECONSEN9201D
Fournisseur:  EUTECH
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Conductivity/temperature, 0 - 350 mS, 0,53 cm⁻¹, 0...100 °C, 12×120 mm, 8-pin, 1 m cable, CON 2700/PC 2700
Prix
528,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Laboratory electrodes for measuring conductivity and temperature.
  • Stainless steel rings, PP and ultem-body
  • 6-pin, 8 pin or BNC connector
  • For use with different Eutech meters
Spécifications
  • Conductivité:
    0 - 350 mS
  • Connexion:
    8-pin, 1 m cable
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Pour:
    CON 2700/PC 2700
  • Désignation:
    Conductivity/temperature
  • Seq:
    02
  • Température:
    0...100 °C
  • Constante de cellule:
    0,53 cm⁻¹