Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
950 L
N° de catalogue 20065.950
Inflammable
Irritant
   Safer Human and Environmental Health
Fournisseur:   VWR Chemicals
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
N° de catalogue 20065.950
Fournisseur:  VWR Chemicals
   Safer Human and Environmental Health
Numéro CAS:  67-64-1
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
950 L
Numéro CAS:  67-64-1
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 950 L
Product Details & Documents
Synonymes:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • Numéro CAS:67-64-1
  • Formule:CH₃COCH₃
  • Numéro MDL:MFCD00008765
  • Poids moléculaire:58.08 g/mol
  • Index Merck:13,00067
  • Point d'ébullition:56,2 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–95,4 °C
  • Densité:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:<–20 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Related substances:
    Passes test
  • Boiling point:
    56 - 56.7 °C
  • Density (20/4):
    0.79 - 0.793
  • Evaporation residue:
    Max. 20 ppm
  • Assay:
    Min. 99.5 %
  • Acidity:
    Passes test
  • Alkalinity:
    Passes test
  • Appearance of solution:
    Passes test
  • Insolubility in water:
    Passes test
  • IR Spectrum:
    Passes test
  • Substances reducing KMnO4 (as O):
    Max. 2 ppm
  • Water:
    Max. 0.3 %
Spécifications
  • Cdt:
    950 L
  • Cat. No.:
    20065.950
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health