Sonde à fromage
Cheese trier, 165 mm, 125 mm, 15 mm
Catalog # GERB3124
Supplier: GERBER FUNKE
Jump to:
Product Details & Documents
En acier nickelé. Conçue pour l'échantillonnage de petits noyaux et le test de la préparation des fromages sans qu'il soit nécessaire de les découper. Pour une utilisation dans l'industrie de transformation du lait et les fromageries.
- Poignée en plastique noir
- Deux tailles différentes disponibles
Specifications
- Ø:15 mm
- Profondeur d'immersion:125 mm
- Désignation:Cheese trier
- Longueur:165 mm
- Seq:01