Code Reader™ 1500 Barcode Scanners
Code Reader™ 1500 barcode scanner with stand, and 1,83 m USB cable
N° de catalogue BRDY176683
Fournisseur: Brady
Aller à :
Product Details & Documents
Save valuable time with this fast and reliable scanning solution: the CR1500 with stand. This cabled light gray omnidirectional barcode reader eliminates repositioning and time-consuming re-scans of 1D and 2D barcodes that have seen challenging conditions.
- Compact, lightweight and rugged to survive your toughest industrial environments
- Get fast and easy scanning with a high-performance scan engine and intuitive targeting
- Read both high-density and wide-field barcodes with a single device via dual-field optics
- PVC-free housing is IP 54 rated to protect against harsh chemical cleaning agents, dust and water ingress
- Smart scanning in a small package - one of the smallest barcode readers on the market
Application: Asset tracking, general identification.
Certifications: CE, Europe: CE-RoHS.
Livraison: Includes CR1500 Barcode reader, stand and 1,8 m USB cable.
Emballage: Contains one kit per box.
Spécifications
- Désignation:Code Reader™ 1500 barcode scanner with stand, and 1,83 m USB cable
- Seq:02
- Cat. No.:BRDY176683
- Poids:116 g
- Type de sonde:CMOS 1,2 megapixel; (1280×960) grey scale
- Température de fonctionnement:–20...+55 °C
- Alimentation:USB
- L×P×H:50,80×76,20×132,10 mm
- Interface utilisateur:RS232, USB 2.0 (generic HID, HID keyboard, virtual com port)
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- BRDY149445Suite logicielle de numérisation et d'impression Brady pour stations de travailBBP11, BBP12, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP81, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Couleur et Découpe, GlobalMark 2 Multicolore, i3300, i5100, i7100, i7500, IDXPERT, Série IP, J2000, J4000, J5000, LABXPERT, M410, M510, M610, M611, M710, PR Plus, S3100, Imprimantes à noyau THT 3", TLS 2200Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 833,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BRDY195526Brady workstation CLP/GHS app via downloadConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 369,99 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- BRDY149187Brady workstation automation software suiteBBP11, BBP12, BBP30, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Multicolor, i3300, i5100, i7100, IP Series, J2000, J4000, J5000, M610, M611, M710, PR Plus, S3000, THT 76 mm Core Printers, Wraptor, Wraptor A6500Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 833,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- BRDY145445Workstation lockout writer software appBBP®31, BBP®33, BBP®85, i3300Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 833,00 €