Handheld Wireless Handle Barcode Scanner; Bluetooth, 1D, 2D, QR Code, CR2700
Handheld Wireless Handle Barcode Scanner; Bluetooth, 1D, 2D, QR Code, CR2700
CR2700 scanner, light grey, handled version, with B27 battery, W×D×H: 53,34×131,0×135,0 mm
N° de catalogue BRDY176688
Fournisseur:   Brady
Handheld Wireless Handle Barcode Scanner; Bluetooth, 1D, 2D, QR Code, CR2700
N° de catalogue BRDY176688
Fournisseur:  Brady
Handheld Wireless Handle Barcode Scanner; Bluetooth, 1D, 2D, QR Code, CR2700
Handheld Wireless Handle Barcode Scanner; Bluetooth, 1D, 2D, QR Code, CR2700
CR2700 scanner, light grey, handled version, with B27 battery, W×D×H: 53,34×131,0×135,0 mm
Prix
824,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Easily read wide and small barcodes with the ultra-fast CR2700 Handled barcode scanner. This aggressive, omnidirectional scanner eliminates repositioning and time consuming re-scans of barcodes.
  • Uses B27 batteries with built-in power gauge
  • IP 65 seal rating against dust and liquid ingress
  • CodeShield® housing for disinfectant and chemical wipe down
  • Unequalled performance reading on curved and shiny surfaces
  • USB, Bluetooth®5 Low Energy (for enhanced data security, extended battery life, and less downtime)
Customisable visual, audible and haptic feedback with multiple programmable buttons. Trace any troubles with trackable service dates and battery statistics to help IT deploy and manage their scanner fleet.
Spécifications
  • Désignation:
    CR2700 scanner, light grey, handled version, with B27 battery, W×D×H: 53,34×131,0×135,0 mm
  • Seq:
    04
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY145445
    Workstation lockout writer software app
    BBP®31, BBP®33, BBP®85, i3300
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 833,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY149445
    Suite logicielle de numérisation et d'impression Brady pour stations de travail
    BBP11, BBP12, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP81, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Couleur et Découpe, GlobalMark 2 Multicolore, i3300, i5100, i7100, i7500, IDXPERT, Série IP, J2000, J4000, J5000, LABXPERT, M410, M510, M610, M611, M710, PR Plus, S3100, Imprimantes à noyau THT 3", TLS 2200
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 833,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY195526
    Brady workstation CLP/GHS app via download
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 369,99 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY149187
    Brady workstation automation software suite
    BBP11, BBP12, BBP30, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Multicolor, i3300, i5100, i7100, IP Series, J2000, J4000, J5000, M610, M611, M710, PR Plus, S3000, THT 76 mm Core Printers, Wraptor, Wraptor A6500
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 833,00 €