Code Reader™ CR1100 Barcode Scanners
Code Reader™ CR1100 Barcode Scanners
Code Reader™ CR1100 barcode scanner with stand
N° de catalogue BRDY176693
Fournisseur:   Brady
Code Reader™ CR1100 Barcode Scanners
N° de catalogue BRDY176693
Fournisseur:  Brady
Code Reader™ CR1100 Barcode Scanners
Code Reader™ CR1100 Barcode Scanners
Code Reader™ CR1100 barcode scanner with stand
Prix
359,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Automate your operations with the CR1100. With industrial-grade durability and consumer-grade functionality, you get a seamless experience with every scan.
  • Read more types of barcodes with patented dual-field optics
  • Get extra protection to seal out dust and moisture with an IP54 rating
  • Lightweight and compact with rugged design
  • Is customisable for workflow needs with visual, audible and haptic indicators
  • Features a powerful JavaScript platform for complete device control
  • Includes a stand to protect scanner while not in use
Application: Asset tracking, general identification
Ambient light immunity sunlight: Up to 2743,2 m candles/96,890 lux
Colour: Light grey
Warranty: 2 years
Livraison: Includes CR1100 Barcode reader, stand and 1,8 m USB cable.
Emballage: Contains one kit per box.
Spécifications
  • Désignation:
    Code Reader™ CR1100 barcode scanner with stand
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    BRDY176693
  • Interfaces:
    RS232, USB 2.0 (generic HID, HID keyboard, virtual com port)
  • Poids:
    54 g
  • Type de sonde:
    CMOS 1,2 megapixel; (1280×960) grey scale
  • Température de fonctionnement:
    –20...+55 °C
  • Alimentation:
    USB
  • L×P×H:
    53×68×30 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY149445
    Suite logicielle de numérisation et d'impression Brady pour stations de travail
    BBP11, BBP12, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP81, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Couleur et Découpe, GlobalMark 2 Multicolore, i3300, i5100, i7100, i7500, IDXPERT, Série IP, J2000, J4000, J5000, LABXPERT, M410, M510, M610, M611, M710, PR Plus, S3100, Imprimantes à noyau THT 3", TLS 2200
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 833,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY149187
    Brady workstation automation software suite
    BBP11, BBP12, BBP30, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Multicolor, i3300, i5100, i7100, IP Series, J2000, J4000, J5000, M610, M611, M710, PR Plus, S3000, THT 76 mm Core Printers, Wraptor, Wraptor A6500
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 833,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY145445
    Workstation lockout writer software app
    BBP®31, BBP®33, BBP®85, i3300
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 833,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY195526
    Brady workstation CLP/GHS app via download
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 369,99 €