Cerex® TRACE-N SPE Columns
Cerex® TRACE-N SPE Columns
Column Cerex TRACE-N, 10 µm, 3 ml, 15 mg
N° de catalogue TCAT610-315C
Fournisseur:   Tecan
Cerex® TRACE-N SPE Columns
N° de catalogue TCAT610-315C
Fournisseur:  Tecan
Cerex® TRACE-N SPE Columns
Column Cerex TRACE-N, 10 µm, 3 ml, 15 mg
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
End-capped C18 chemistry.
  • Reversed-phase
  • Liquid handler compatible
A 10 µm micro particulate with end-capped C18 chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep.
Spécifications
  • Granulométrie:
    10 µm
  • Capacité:
    3 ml
  • Désignation:
    Column Cerex TRACE-N
  • Poids du lit:
    15 mg
  • Cat. No.:
    TCAT610-315C
  • End-capping:
    Oui