Cerex® THC SPE Columns
Cerex Atlas® column THC, THC, 80 Å, 17 µm, 3 ml, 35 mg
N° de catalogue TCAT682-0353C
Fournisseur:   Tecan
Cerex® THC SPE Columns
N° de catalogue TCAT682-0353C
Fournisseur:  Tecan
Cerex® THC SPE Columns
Cerex Atlas® column THC, THC, 80 Å, 17 µm, 3 ml, 35 mg
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Polymer micro particulate with strong anionic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample preparation. Specially formulated for THC/THCA testing.
Spécifications
  • Granulométrie:
    17 µm
  • Taille de pore:
    80 Å
  • Capacité:
    3 ml
  • Désignation:
    Cerex Atlas® column THC
  • Seq:
    02
  • Poids du lit:
    35 mg
  • Greffage:
    THC