Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Cerex® HPSCX SPE Columns

Cerex® HPSCX SPE Columns

Column Cerex HPSCX, HPSCX, 30 µm, 3 ml, 35 mg
N° de catalogue TCAT427-0353C
Fournisseur:   Tecan
Cerex® HPSCX SPE Columns
N° de catalogue TCAT427-0353C
Fournisseur:  Tecan
Cerex® HPSCX SPE Columns

Column Cerex HPSCX, HPSCX, 30 µm, 3 ml, 35 mg

Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Mixed mode sorbent with both reverse-phase and strong cationic exchange chemistries.

  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible

Its high surface area provides excellent capacity and a high selectivity for basic analytes. Ideal for drug monitoring, screening, identification, confirmation and quantitation.

Spécifications
  • Granulométrie:
    30 µm
  • Capacité:
    3 ml
  • Désignation:
    Column Cerex HPSCX
  • Seq:
    01
  • Poids du lit:
    35 mg
  • Greffage:
    HPSCX
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.