[EN]MIXTURE 4 COMPONENTS 1 * 100 mL
CMPLRM101325L1
Frequently Bought Together
TAMPON PH 10 DURACAL 1 * 500 mL
: HAMILTON BONADUZ
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
: VWR Chemicals
Étalons de viscosité rotatifs en silicone
: VWR Chemicals
Tampons colorés, NIST, Orion™
: Thermo Orion
DIISOPROPYL ETHER 1 * 3 Pce
: Merck
SEAWATER CRM, OCEAN: PO4,TP,SIO4 1 * 10 Pce
: VKI WATER QUALITY INSTITUTE
Perfluoropropanesulfonic Acid Sodium
: EHRENSTORFER
Pinoxaden certified 1 * 25 mg
: EHRENSTORFER
Redox standards, Supelco®
: Merck