Sacs en papier/PET/CPP Doypack®
Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×45 mm bottom gusset, 1000 ml, PET/CPP, PAPER40/PET12/CPP60, 180×255 mm
  129-3905
 :   Flexico
Sacs en papier/PET/CPP Doypack®
  129-3905
 :  Flexico
Sacs en papier/PET/CPP Doypack®
Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×45 mm bottom gusset, 1000 ml, PET/CPP, PAPER40/PET12/CPP60, 180×255 mm
500,00 €
1 * 500 ST
La forme spécifique des sacs Doypack® permet un positionnement vertical optimal des emballages sur les étagères. Le laminé papier/PET/CPP offre une excellente barrière aux gaz et à l'humidité. La couche de papier confère au sac un aspect naturel.
  • Contact alimentaire
  • Disponible en différentes tailles
  • Idéal pour les produits humides et secs
  • Emballage Doypack®
  • Idéal pour la présentation en rayon
  • Disponible en stock
L'emballage Doypack® est doté d'une fenêtre permettant une meilleure visibilité du contenu et mettant en valeur les caractéristiques du produit. Idéal pour les produits alimentaires (biscuits, confiseries, snacks) : ce sac est refermable et réutilisable. Tous les sachets Doypack® Stand Up en stock sont équipés d'un système de fermeture Clicky®, avec effets tactiles et sonores pour une fermeture intuitive et sensorielle.
 :
 :
 :
 :
 :
  • Capacité:
    1000 ml
  • Désignation:
    Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×45 mm bottom gusset
  • Matière:
    PET/CPP
  • Seq:
    05
  • Épaisseur:
    PAPER40/PET12/CPP60
  • l×L:
    180×255 mm