[EN]MOXI FLOW SYSTEM CHECK BEADS (3 VIAL 1 * 3 Pce
N° de catalogue ORFLMXA016-3
Fournisseur: Orflo
Frequently Bought Together
Éthanol absolu, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Buffers for Biacore Systems
Fournisseur: Cytiva
Diméthylsulfoxyde, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
N-Hydroxysuccinimide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Propanol-2 ≥70% (v/v), SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Méthanol ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR® Square Polycarbonate Media Bottles
Fournisseur: VWR Collection
Oxyde de bis(2-butoxyéthyle) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Acétonitrile, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: MACRON AVANTOR BRAND
[EN]OXSILAN ICP STANDARD 1 - 11 ELEMENTS 1 * 1 L
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Éthanol absolu pour histologie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Dichlorométhane 99.8% stabilisé pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acétone ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Pelles pour denrées alimentaires, SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
Tétrahydrofuranne ≥99.9% sans inhibiteur, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
SENSOPLATE 24P FOND VERRE SANS COUV ST 1 * 12 Pce
Fournisseur: Greiner Bio-One
1,2-Dichloroéthane ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific