[EN]DEXTROSE ANHYDROUS USP EP BP JP BIOC 1 * 12 kg
N° de catalogue SPCMD9350-12KG
Fournisseur: Spectrum Chemical
[EN]DEXTROSE ANHYDROUS USP EP BP JP BIOC 1 * 12 kg
N° de catalogue SPCMD9350-12KG
Fournisseur: Spectrum Chemical
Frequently Bought Together
Méthyle benzoate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Méthanol, EMPARTA® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
(±)-Butanol-2 ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
n-Hexane 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
o-Xylène ≥99.0% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Alcool isoamylique 98%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Chloroforme ≥99.8% stabilisé, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC préparative
Fournisseur: VWR Chemicals
Chlorure de 3-(chlorométhyl)benzoyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
N,N-Diméthylformamide ≥99.9%, CHROMASOLV™ en phase gazeuse Headspace, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Cyclohexane ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Tétrahydrofuranne stabilisé, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Ether diéthylique, anhydre ≥99% stabilisé ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
N,N,N',N'-Tétraméthyl-4,4'-méthylenedia 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
N,N-Diméthylacétamide ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals