[EN]GRAPE FLAVOR ARTIFICIAL CONCENTRATE 1 * 25 mL
N° de catalogue SPCMG1427-25ML
Fournisseur: Spectrum Chemical
[EN]GRAPE FLAVOR ARTIFICIAL CONCENTRATE 1 * 25 mL
N° de catalogue SPCMG1427-25ML
Fournisseur: Spectrum Chemical
Frequently Bought Together
Oxyde de bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyle), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
N-Hydroxysuccinimide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
n-Hexane ≥99% (par GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Diméthylsulfoxyde, Bioreagent
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Anhydride pentafluoropropionique ≥99% pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
DIMETHYL SULFOXIDE, 99.5% FOR SYNTHESIS 1 * 2,5 L
Fournisseur: PanReac AppliChem
[EN]OXSILAN ICP STANDARD 2 - 11 ELEMENTS 1 * 1 L
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Carbone disulfure ≥99.9% (par GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur. pour la spectrophotométrie dans l'IR, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Ethyle acétate ≥99.5% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99.7%, Qualité Biotechnologie, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
n-Hexane, extra sec 96+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Tétrahydrofuranne, extra sec sur tamis moléculaire 99.5% stabilisé, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ether diéthylique 99+% stabilisé, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
p-Toluidine, Supelco®
Fournisseur: Merck
Ether diméthylique du diéthylèneglycol, extra sec 99+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Dichlorométhane 99.9% stabilisé, AcroSeal® pour biochimie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific