VWR® Wire-O Universal Note Taking System Notebooks
Universal note taking system, translucide, Cornell system, English-German, 215,9×279,4 mm, 120
N° de catalogue 818-0328
Fournisseur: VWR Collection
VWR® Wire-O Universal Note Taking System Notebooks
N° de catalogue 818-0328
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Wire-O Universal Note Taking System notebooks feature a translux cover and Cornell System pages.
- Translux cover
- 215,9×279,4 mm pages
- 120 pages
- Cornell System format
Certifications: All books made in accordance with GLP, GMP, and GCP guidelines.
Spécifications
- Largeur du papier:215,9×279,4 mm
- Type:Cornell system
- Version:English-German
- Couleur:translucide
- Désignation:Universal note taking system
- Seq:02
- Nombre de pages:120
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.