Human CD63 ELISA Kit
Human CD63 ELISA Kit
Human CD63 ELISA Kit, 384 tests
N° de catalogue ABCAAB275099-1X384
Fournisseur:   Abcam
Human CD63 ELISA Kit
N° de catalogue ABCAAB275099-1X384
Fournisseur:  Abcam
Numéro CAS:  
Human CD63 ELISA Kit
Human CD63 ELISA Kit
Human CD63 ELISA Kit, 384 tests
Numéro CAS:  
Prix
1 860,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 384 Tests
Product Details & Documents
Human CD63 ELISA kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human CD63 with a sensitivity of 33 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout: works on any standard plate reader. Different formats for different needs: 384-well plate for higher throughput.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Human CD63 ELISA Kit
  • Tests par set:
    384 tests
  • Type de test:
    Sandwich
  • Méthode de détection:
    Colorimetric
  • Primary antibody reactivity:
    Human
  • Portée de détection:
    46,9 - 3000 pg/ml
  • Type déchantillon:
    Cell culture supernatant, Serum, EDTA Plasma
  • Time to Results:
    1 hr 30 min
  • Température de stockage:
    4 °C
  • Cat. No.:
    ABCAAB275099-1X384
  • Format:
    Pre-coated
  • Cible:
    CD63
  • Sensibilité:
    33 pg/ml
  • Durée du test:
    One step
  • Regulatory status:
    RUO