Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
140 PE, 220×400 mm
N° de catalogue BINZ2.616.220400
Fournisseur:   Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
N° de catalogue BINZ2.616.220400
Fournisseur:  Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
140 PE, 220×400 mm
Prix
383,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Spécifications
  • N°:
    140 PE
  • Seq:
    08
  • Taille:
    220×400 mm
  • Cat. No.:
    BINZ2.616.220400
  • Épaisseur:
    0,27 mm
  • Grammage de base:
    140 g/m²