FOAMING TRIGGER FOR PERIDOX 32 OZ BOTTLE 1 * 6 Pce
Catalog # CONTCRPERTRIGEB
Supplier: CONTEC
Frequently Bought Together
Éthanol, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Ethyle acétate ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Xylène (mélange d'isomères) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Chloroforme 99.0-99.6% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Toluène ≥98%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Dichlorométhane ≥99% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Xylène (mélange d'isomères) ≥98%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Supplier: VWR Chemicals