[EN]LOW NOISE COMPRESSOR 1 * 1 Pce
N° de catalogue ECHLVTACA522
Fournisseur: DISCOVER ECHO
Frequently Bought Together
[EN]O2 PRESSURE REDUCER 20/7 BAR ADJUST. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Dräger
Accessories
Fournisseur: BEHR
Flow Cells for MinION™ and GridION™ Devices
Fournisseur: Oxford Nanopore Technologies
Geno-ElectroPhore™ Mini Horizontal Gel Electrophoresis System
Fournisseur: G-Biosciences
Rotors for Cytocentrifuge
Fournisseur: THARMAC GmbH
UNICORN™ start, ÄKTA™ start control software, version 1.3
Fournisseur: Cytiva
VWR®, Eluent buffers for amino acid analyzer
Fournisseur: VWR Chemicals
pH-/mV-/°C-mètre de paillasse, 765/766
Fournisseur: KNICK
Platines
Fournisseur: MOTIC
Options pour incubateurs HERAcell®
Fournisseur: Thermo Scientific
Storage phosphor screens and cassettes
Fournisseur: Cytiva
Accessoires pour colonnes vides, série XK
Fournisseur: Cytiva
Viscosimètres Micro-Ostwald
Fournisseur: SI Analytics
[EN]OTTO 1CC FLANGELESS CARTRIDGE FOR 96 1 * 1 KIT
Fournisseur: WATERS