Guard Column Holders
Guard Column Holders
Porte-colonne Guard (préparatif, autonome) pour cartouches 10 × 21,2 mm, filetage 1/4" (10-32) des deux côtés,
N° de catalogue ISERAA13-000006
Fournisseur:   ISERA
Guard Column Holders
N° de catalogue ISERAA13-000006
Fournisseur:  ISERA
Guard Column Holders
Porte-colonne Guard (préparatif, autonome) pour cartouches 10 × 21,2 mm, filetage 1/4" (10-32) des deux côtés,
Prix
342,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Porte-colonne Guard (préparatif, autonome) pour cartouches 10 × 21,2 mm, filetage 1/4" (10-32) des deux côtés
  • Seq:
    06