Guard Column Holders
Guard column holder for direct coupling of 10 mm cartridges to ISERA analytical columns (2 - 4,6 mm Int.Ø)
N° de catalogue ISERAA13-000002
Fournisseur: ISERA
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Guard column holder for direct coupling of 10 mm cartridges to ISERA analytical columns (2 - 4,6 mm Int.Ø)
- Seq:02