Guard Column Holders
Porte-colonne Guard pour couplage direct de cartouches de 5 mm aux colonnes analytiques ISERA (diamètre intérieur 2-4,6 mm),
N° de catalogue ISERAA13-000001
Fournisseur:   ISERA
Guard Column Holders
N° de catalogue ISERAA13-000001
Fournisseur:  ISERA
Guard Column Holders
Porte-colonne Guard pour couplage direct de cartouches de 5 mm aux colonnes analytiques ISERA (diamètre intérieur 2-4,6 mm),
Prix
74,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Porte-colonne Guard pour couplage direct de cartouches de 5 mm aux colonnes analytiques ISERA (diamètre intérieur 2-4,6 mm)
  • Seq:
    01