[EN]POLYETHYLENE GLYCOL 400 NF 1 * 500 mL
N° de catalogue SPCMPO110-500MLGL
Fournisseur: Spectrum Chemical
[EN]POLYETHYLENE GLYCOL 400 NF 1 * 500 mL
N° de catalogue SPCMPO110-500MLGL
Fournisseur: Spectrum Chemical
Frequently Bought Together
Propanol-2 ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau USP, JP, Ph. Eur., purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Polysorbate 80 NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Fournisseur: VWR Chemicals