Blouses de laboratoire multirisques APC 2 FLASH
Multirisk, gris, 4XL, Regular
N° de catalogue ALSW1030929-4XL
Fournisseur: ALSICO
Aller à :
Product Details & Documents
Blouse labo multirisque spécialement conçue pour APC 2
- Valeur ATPV : 26,6 cal/cm²
- Valeur ELIM : 21 cal/cm²
- Coupe moderne
- Col rond et droit
- Fermeture centrale à boutons-pression dissimulés, design éco-responsable
- Poche intérieure zippée
- 2 grandes poches latérales à rabat et boutons-pression dissimulés
- Manches longues avec poignets élastiqués
- Liseré de couleur contrastante
Lavable en machine.
Certifications: OEKO-Tex® Standard 100 ; EN 1149-5:2018 ; IEC 61482-2 : 2018 – APC2 ; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1) ; EN 11611:2015 – Classe 2 A1 ; EN 13034 +A1.
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Spécifications
- Taille de confection:4XL
- Coupe du tenue:Regular
- Type:Multirisk
- Couleur:gris
- Seq:07
- Cat. No.:ALSW1030929-4XL
- Zone à risque:Ignifuge|Antistatique
- Tissu:Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon - Poids:480 g/m²
- Type de fermeture:Avec boutons pression
- Applications des tenues:Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
- Genre:Pour hommes
- Longueur de manches ou de jambes:Long