Veste multirisque APC 2 SONIC
Veste multirisque APC 2 SONIC
Multirisk, gris, 3XL, Regular
N° de catalogue ALSW1030928-3XL
Fournisseur:   ALSICO
Veste multirisque APC 2 SONIC
N° de catalogue ALSW1030928-3XL
Fournisseur:  ALSICO
Veste multirisque APC 2 SONIC
Veste multirisque APC 2 SONIC
Multirisk, gris, 3XL, Regular
Prix
225,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Vestes multirisques spécialement conçues pour APC 2
  • Valeur ATPV : 26,6 cal/cm²
  • Valeur ELIM : 21 cal/cm²
  • Coupe moderne
  • Col rond et droit
  • Fermeture centrale à boutons-pression dissimulés, design éco-responsable
  • Poche intérieure zippée
  • 2 grandes poches latérales à rabat et boutons-pression dissimulés
  • Manches longues avec poignets élastiqués
  • Liseré de couleur contrastante
Lavable en machine.
Certifications: OEKO-Tex® Standard 100 ; EN 1149-5:2018 ; IEC 61482-2 : 2018 – APC2 ; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1) ; EN 11611:2015 – Classe 2 A1 ; EN 13034 +A1.
Informations de commande:
Livraison:
Emballage:
Attention:
Documents
Spécifications
  • Taille de confection:
    3XL
  • Coupe du tenue:
    Regular
  • Type:
    Multirisk
  • Couleur:
    gris
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    ALSW1030928-3XL
  • Zone à risque:
    Ignifuge|Antistatique
  • Tissu:
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Poids:
    480 g/m²
  • Type de fermeture:
    Avec boutons pression
  • Applications des tenues:
    Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
  • Genre:
    Pour hommes
  • Longueur de manches ou de jambes:
    Long