Pantalon stretch BERLIN
Stretch, noir, XS (38), Regular, 72 - 76 cm
ALSW1035754-BE38
: ALSICO
Pantalon homme fonctionnel pour le secteur logistique offrant un look professionnel sans compromettre le confort. Le tissu bénéficie de la technologie Alsiflex, qui offre une combinaison unique d'élasticité, de durabilité et de performance.
- Ceinture élastique sur le côté
- Fermeture avant avec bouton et fermeture éclair
- 2 poches latérales spacieuses
- Grande poche ouverte sur la cuisse droite pour scanner ou tablette
- Poche sur la cuisse gauche avec porte-stylo
- 2 poches arrière
Lavable en machine.
: Certifiées Oeko-Tex® Standard 100
:
:
:
:
- Taille de confection:XS (38)
- Coupe du tenue:Regular
- Type:Stretch
- Couleur:noir
- Seq:01
- Tour de taille:72 - 76 cm
- Cat. No.:ALSW1035754-BE38
- Tissu:Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
- Poids:265 g/m²
- Type de fermeture:Avec fermeture éclair
- Applications des tenues:Industriel|Protection mécanique
- Genre:Pour hommes
- Longueur de manches ou de jambes:Long