Eau, GPR RECTAPUR®
Eau, GPR RECTAPUR®
200 L
N° de catalogue 83612.550
Fournisseur:   VWR Chemicals
Eau, GPR RECTAPUR®
N° de catalogue 83612.550
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  7732-18-5
Eau, GPR RECTAPUR®
Eau, GPR RECTAPUR®
200 L
Numéro CAS:  7732-18-5
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 200 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Hydrogen oxide
  • Numéro CAS:7732-18-5
  • Formule:H₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011332
  • Poids moléculaire:18.02 g/mol
  • Index Merck:13,10098
  • Point d'ébullition:100 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:0 °C
  • Densité:1 g/cm³ (4 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-791-2
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Acidity or alkalinity:
    Passes test
  • Oxidisable substances:
    Passes test
  • Conductivity (20°C):
    Max. 1.5 µS/cm
  • Evaporation residue:
    Max. 1 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 0.1 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 0.1 ppm
  • NH4 (Ammonium):
    Max. 0.2 ppm
  • NO3 (Nitrate):
    Max. 0.2 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 1 ppm
  • Ca (Calcium):
    Max. 0.1 ppm
  • Na (Sodium):
    Max. 0.1 ppm
Spécifications
  • Cdt:
    200 L