,,7 components: 5mg/l each of F- Cl- NO2- Br- NO3- PO43- SO42- in H2O ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 12 months. (6 months after opening),, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL
N° de catalogue CMPLRM008475L1
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
,,7 components: 5mg/l each of F- Cl- NO2- Br- NO3- PO43- SO42- in H2O ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 12 months. (6 months after opening),, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL
N° de catalogue CMPLRM008475L1
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Eosine J (jaunâtre) en solution aqueuse, Q Path® pour la microscopie
Fournisseur: VWR Chemicals
Kits de tests, zinc, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Kits de tests colorimétriques visuels, calcium, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Accessories for Extran® laboratory cleanser bottles
Fournisseur: Merck
Kits de tests, phosphate, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Potassium bromate 1/60M (0.01667M) (0.1N) ISO 17034, 17025, 9001
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
50 TABLETTES MOLYBDATE HR N°2 PHOTOMÈTRE 1 * 50 Pce
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
Fast Dark Blue R Salt, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Tablettes pour Kjeldahl, Kjeltabs
Fournisseur: THOMPSON & CAPPER
[EN]8 COMPONENTS 200MG/L EACH 1 * 5 Ampoul
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Nitrite VHR L, 500 ml
Fournisseur: Lovibond
Reactive blue 4 35% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
ACIDE PICRIQUE 1,2% 1 * 10 L
Fournisseur: PROLABO CMP
PROTEUS X-SPINNER 2.5 PACK 1 * 1 Pce
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS