Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Liquid Dip Samplers

Liquid Dip Samplers

Liquid Dip sampler, Acier inoxydable 316L, 50 ml
N° de catalogue SAMP5175A-50
Fournisseur:   Sampling Systems
Liquid Dip Samplers
N° de catalogue SAMP5175A-50
Fournisseur:  Sampling Systems
Liquid Dip Samplers
Liquid Dip Samplers

Liquid Dip sampler, Acier inoxydable 316L, 50 ml

Prix
312,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

The stainless steel liquid dip sampler is used to collect a wide variety of liquid samples from the surface.

  • Made from high quality and chemically resistant 316L stainless steel
  • Different sizes available
  • Convenient hands-free emptying feature

Once the sample has been collected, the liquid dip sampler can simply be pushed against the container allowing for the liquid to be easily emptied.

Spécifications
  • Capacité:
    50 ml
  • Désignation:
    Liquid Dip sampler
  • Matière:
    Acier inoxydable 316L
  • Seq:
    01
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.