Pipettes Pasteur
Pasteur pipette, graduated, 5,0 ml, 150 mm, 0,25 - 1 ml, 1 ml, -, In box of 500
N° de catalogue LPIT137030
Fournisseur: LP ITALIANA
Aller à :
Product Details & Documents
Disposable Pasteur pipettes made from plastic.
Spécifications
- Emballage:In box of 500
- Stérile:-
- Capacité:5,0 ml
- Désignation:Pasteur pipette, graduated
- Longueur:150 mm
- Seq:04
- Gradué jusqu'à:1 ml
- Division échelle:0,25 - 1 ml