METHYL TRANS-4-(BOC-AMINO)CYCLOHEXANECAR 1 * 5 g
N° de catalogue PHBLSYN0027-5G
Fournisseur: Pharmablock (USA)
METHYL TRANS-4-(BOC-AMINO)CYCLOHEXANECAR 1 * 5 g
N° de catalogue PHBLSYN0027-5G
Fournisseur: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Eau, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol, Uvasol® pour la spectroscopie, Supelco®
Fournisseur: Merck
Toluène, SupraSolv® pour GC-ECD/FID, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétone, EMPARTA® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Éthanol dénaturé 96% ≥96%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Éthanol absolu ≥99.5%, EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Dichlorométhane ≥98% stabilisé, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, LiChrosolv® pour la chromatographie, pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
n-Hexane ≥99%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals