METHYL 3-METHYLPYRAZINE-2-CARBOXYLATE 1 * 5 g
PHBLPBZX8023-5G
Frequently Bought Together
n-Nonane 99%, Qualité Réactif
: Honeywell Chemicals
Méthanol 99.8% pour HPLC
: Thermo Fisher Scientific
Hexan-1-ol 98%, Qualité Réactif
: Honeywell Chemicals
Méthyléthylcétone ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
Eau, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
Ether de pétrole, 80…110 °C
: Roth Carl
N,N-Diméthylacétamide 99%, pur
: Thermo Fisher Scientific
Acétonitrile ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
n-Heptane ∼ 99% (n-heptane) pour HPLC
: Thermo Fisher Scientific
Ether de pétrole, 60…80 °C
: Thermo Fisher Scientific
Benzonitrile 99+% pour la spectroscopie
: Thermo Fisher Scientific
STAIN RESIDUE SOLVENT 1 * 1 Pce
: MARKET SOURCE PART PROCESS
tert-Butanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals