O1-TERT-BUTYL O2-METHYL (2S,4R)-4-AMINOP 1 * 1 g
Catalog # PHBLPBZJ8033-3-1G
Supplier: Pharmablock (USA)
O1-TERT-BUTYL O2-METHYL (2S,4R)-4-AMINOP 1 * 1 g
Catalog # PHBLPBZJ8033-3-1G
Supplier: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Ether de pétrole, 40…60 °C, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire
Supplier: VWR Chemicals
Ether diéthylique stabilisé, TECHNICAL, rectifié
Supplier: VWR Chemicals
N-Éthyldiisopropylamine ≥99.5% pour synthèse peptidique
Supplier: VWR Chemicals
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane ≥99.0% stabilisé, GPR RECTAPUR® pour la synthèse
Supplier: VWR Chemicals
p-Xylène ≥99%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.5%, TechniSolv®, pur
Supplier: VWR Chemicals
Méthanol, anhydre (max. 0,002% H₂O) ≥99.9%
Supplier: VWR Chemicals
Méthanol, EMPLURA®, Supelco®
Supplier: Merck
Chloroforme ≥99.8% stabilisé ACS, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Pyridine, extra sec sur tamis moléculaire 99.5%, AcroSeal®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Acétonitrile, CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
n-Heptane 99+%, très pur
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Acétonitrile ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
n-Pentane 98%, Qualité Réactif
Supplier: Honeywell Chemicals
Chlorobenzène ≥99.5% ACS
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Tétrahydrofuranne ≥99% stabilisé
Supplier: Thermo Fisher Scientific