(2Z)-2-(2-AMINOTHIAZOL-4-YL)-2-(2-TERT-B 1 * 100 g
N° de catalogue PHBLPBZ4330-100G
Fournisseur: Pharmablock (USA)
(2Z)-2-(2-AMINOTHIAZOL-4-YL)-2-(2-TERT-B 1 * 100 g
N° de catalogue PHBLPBZ4330-100G
Fournisseur: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Butanol-1 ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acide méthanesulfonique ≥70% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Éthanolamine ≥99%, GPR RECTAPUR® pour la scintillation
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthyl-2 butane 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Alcool isoamylique ≥98.5% (par GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Ether diéthylique, extra sec sur tamis moléculaire 99.5% stabilisé, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
ISOAMYL ALCOHOL ACCORDING TO GERBER FOR 1 * 1.000 mL
Fournisseur: PanReac AppliChem
Propanediol-1,3 ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
n-Pentane 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
n-Octane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ether diéthylique 99+% stabilisé, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ethyle acétate ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile, anhydre ≥99.8%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Méthanol ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals