4,5-DIBROMO-2,3-DIHYDROPYRIDAZIN-3-ONE 1 * 25 g
PHBLPBTEN22692-25G
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Éthanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
Éthanol 96% vol Ph. Eur.
: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Éthanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, pur
: VWR Chemicals