2,2,4,4-TETRAMETHYLCYCLOBUTANE-1,3-DIOL 1 * 5 g
Catalog # PHBLPB95846-5G
Supplier: Pharmablock (USA)
2,2,4,4-TETRAMETHYLCYCLOBUTANE-1,3-DIOL 1 * 5 g
Catalog # PHBLPB95846-5G
Supplier: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
ETHYL ACETATE ANHYDROUS, 99.8 % 1 * 2 L
Supplier: Merck
[EN]TERT-BUTYL METHYL ETHER ANHYDROUS, 9 1 * 1 L
Supplier: Merck
Acétonitrile 99.9%, Testé par ECD pour l'analyse des résidus
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Ether dibutylique , extra sec 99+%, AcroSeal®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Dichlorométhane ≥99.9% (par GC) stabilisé, Puriss. p.a. ACS, ISO analytical reagent, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
AMYL ALCOHOL ACCORDING TO NF V 04-210 FO 1 * 1.000 mL
Supplier: PanReac AppliChem
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane 99+% stabilisé, pur
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Chloroforme 99.0-99.4% (par GC) stabilisé, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Méthanol ≥99.9% (par GC) Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses
Supplier: PanReac AppliChem
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
N,N-Diméthylformamide ≥99.8% ACS pour la spectroscopie
Supplier: Thermo Fisher Scientific
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane, extra sec 99+% stabilisé, AcroSeal®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
1-Butyldihydroxyborane, Supelco®
Supplier: Merck
Alcool isoamylique ≥98.5% (par GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals