TERT-BUTYL PIPERAZINE-1-CARBOXYLATE 1 * 100 g
N° de catalogue PHBLPB05908-100G
Fournisseur: Pharmablock (USA)
TERT-BUTYL PIPERAZINE-1-CARBOXYLATE 1 * 100 g
N° de catalogue PHBLPB05908-100G
Fournisseur: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Acétone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Propanol-2 ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétate d'isopropyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Xylène (mélange d'isomères) ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Xylène (mélange d'isomères) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Glycérol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthyléthylcétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Chloroforme 99.0-99.4% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol, anhydre (max. 0,003% H₂O) pour analyses
Fournisseur: Merck
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Chloroforme, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck